Learn More
Thermo Scientific Chemicals Becher aus Glaskohlenstoff, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
Glaskohlenstoff bietet:
- Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
- Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
- Keine Kontamination von analytischen Proben
- Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
- Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
- Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
- Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
- Gute elektrische Leitfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 54 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Glasartiger Kohlenstoff |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Menge | Jeweils |
| Typ | Becher |