Learn More
Labconco™ Glasspülmaschineneinsatz
Artikelnummer. 17112332 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
48 Pin-Einsatz
5-Spindel-Sprüharm
Besteckkorb mit Abdeckung
Einsatz für 24 Pipetten
Einsatz für 6 Pipetten
Einsatz für Messzylinder
Fläschcheneinsatz 12 mm x 32 mm
Fläschcheneinsatz 15 mm x 45 mm
Großpackung Röhrcheneinsätze
Halteoberteil für Kulturröhrcheneinsätze
Kulturröhrchen-Einsatz 10 bis 12 mm
Kulturröhrchen-Einsatz 15 bis 18 mm
Kulturröhrchen-Einsatz 20 bis 24 mm
Netzkorb
Reagenzglas-Spindel-Umrüstkit
Reagenzglashalter 10 bis 13 mm
Reagenzglashalter 14 bis 20 mm
Reagenzglashalter 20 bis 25 mm
Sprühdüse
Tabletteinsatz
Utensilienhalter
Zur Verwendung mit (Geräte):
Labconco oberes oder unteres Spindelgestell
Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell
Labconco oberes oder unteres Standardgestell
Labconco unteres Spindelgestell
Labconco unteres Standard- oder Spindelgestell
Packungsgröße:
1 Stück
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17112332 Großpackung Röhrcheneinsätze Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17182322 Tabletteinsatz Labconco unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17102332 Netzkorb Labconco oberes oder unteres Standardgestell 1 Stück
17122332 Kulturröhrchen-Einsatz 10 bis 12 mm Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17132332 Kulturröhrchen-Einsatz 15 bis 18 mm Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17142332 Kulturröhrchen-Einsatz 20 bis 24 mm Labconco unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17152332 Halteoberteil für Kulturröhrcheneinsätze Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17162332 48 Pin-Einsatz Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17192332 Einsatz für Messzylinder Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17172342 Sprühdüse Labconco oberes oder unteres Spindelgestell 1 Stück
17102342 Reagenzglashalter 10 bis 13 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17112342 Reagenzglashalter 14 bis 20 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17122342 Reagenzglashalter 20 bis 25 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17142342 Reagenzglas-Spindel-Umrüstkit Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17172332 Fläschcheneinsatz 12 mm x 32 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17182332 Fläschcheneinsatz 15 mm x 45 mm Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17182342 5-Spindel-Sprüharm Labconco oberes oder unteres Spindelgestell 1 Stück
17192322 Besteckkorb mit Abdeckung Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17132342 Utensilienhalter Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell 1 Stück
17152342 Einsatz für 24 Pipetten Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
17162342 Einsatz für 6 Pipetten Labconco unteres Spindelgestell 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 17112332 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 4573500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsätze, Gestelle und anderes Zubehör für Labconco Glasspülmaschinen mit CleanWorks OS.
Gestelle und Zubehör für die Glasspülmaschinen Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Tabletteinsatz  (15-352-000) für Pfannen, Instrumententabletts, Mehrzwecktabletts und andere flache Behälter. Kapazität: 5 Tabletts. Edelstahl. Zur Verwendung in Labconco Untere Standard- oder Spindelzahnstange.
  • Besteckkorb mit Deckel  (15-352-001) für verschiedene Laborgeräte wie Stopfen, Spatel und andere kleine, leichte Gegenstände. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Oberes oder unteres Zahnstangengetriebe, Standard- oder Spindelzahnstange.
  • Netzkorb  (15-352-002) ist ein vollständiger Gestelleinsatz, ein offener Drahtkorb, der für eine Vielzahl von Utensilien und losem Laborgeschirr verwendet werden kann. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Oberes oder unteres Standard-Gepäckträgergestell.
  • Bulk Tube Insert  (15-352-003) Schnellladesystem, fasst bis zu 600 Stück 13 mm Rohre oder 244 Stück 20 mm Rohre. Ein Trenner hält die Röhrchen während des Waschzyklus fest. Zur Verwendung in Labconco Oberes oder unteres Zahnstangengetriebe, Standard- oder Spindelzahnstange.
  • Kulturröhrchen-Einsatz 10-12 mm  (15-352-004) mit Deckel ist für die Aufnahme von Rohren mit einem Außendurchmesser von 10-12 mm ausgelegt. Halteoberteil im Lieferumfang enthalten. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Oberes oder unteres Zahnstangengetriebe, Standard- oder Spindelzahnstange.
  • Kulturröhrchen-Einsatz 15-18 mm  (15-352-005) ist für die Aufnahme von Rohren mit einem Außendurchmesser von 15-18 mm ausgelegt. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Oberes oder unteres Zahnstangengetriebe, Standard- oder Spindelzahnstange.
  • Kulturröhrchen-Einsatz 20-24 mm  (15-352-006) ist für die Aufnahme von Rohren mit einem Außendurchmesser von 20-24 mm ausgelegt. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Untere Standard- oder Spindelzahnstange.
  • Retainer Top  (15-352-007) sichert Kulturröhrchen, die in Kulturröhrcheneinsätze geladen sind. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Oberes oder unteres Zahnstangengetriebe, Standard- oder Spindelzahnstange. Eines ist nur mit jedem Kulturröhrcheneinsatz von 10 bis 12 mm im Lieferumfang enthalten.
  • 48-poliger Einsatz  (15-352-008) hält Laborgeräte mit kleinerer Größe und großer Öffnung sicher. Edelstahl Typ 304 mit Silikonspitzen zu Vermeidung von Kratzern. Zur Verwendung in Labconco Oberes oder unteres Zahnstangengetriebe, Standard- oder Spindelzahnstange. 10 Pin- und 32 Pin-Einsätze sind ebenfalls erhältlich.
  • Messzylinder-Einsatz  (15-352-009) fasst bis zu 3 Messzylinder. Umfasst 3 Sprühdüsen mit voller Sprühweite für maximale Reinigungsfähigkeit. Erfordert Labconco Untere Spindelhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten). Bis zu 2 Einsätze pro Rack. Edelstahl, Güte 304
  • Sprühdüse mit vollständiger Abdeckung  (15-352-010) verteilt Wasser, um die Reinigungsfähigkeit von Laborgeräten mit großer Öffnung zu maximieren. Ersetzt die Standardspindel in Labconco Oberer oder unterer Spindelträger (nicht im Lieferumfang enthalten). Enthält 1 Sprühdüse und 1 Spindel.
  • Reagenzglashalter 10-13 mm  (15-352-011) ist für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 10-13 mm geeignet. Zwei können gestapelt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Gestapelte Halter können kein oberes Gestell in der Spülmaschine aufnehmen. Edelstahl, Güte 304 Erfordert Labconco 4575300 Umrüstsatz& Untere Spindelhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Reagenzglashalter 14-20 mm  (15-352-012) ist für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 14-20 mm geeignet. Zwei können gestapelt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Gestapelte Halter können kein oberes Gestell in der Spülmaschine aufnehmen. Edelstahl, Güte 304 Erfordert Labconco 4575300 Umrüstsatz& Untere Spindelhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Reagenzglashalter 20-25 mm  (15-352-013) ist für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 20-25 mm geeignet. Zwei können gestapelt werden, um die Kapazität zu erhöhen. Gestapelte Halter können kein oberes Gestell in der Spülmaschine aufnehmen. Edelstahl, Güte 304 Erfordert Labconco 4575300 Umrüstsatz& Untere Spindelhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten).
  • Utensilienhalter  (15-352-014) für Spatel, Löffel, Schöpfkellen und andere verschiedene Küchenutensilien. Die Utensilien passen in 6 geräumige Fächer. Zur Verwendung in Labconco Oberer oder unterer Standard- oder Spindelzahnstange.
  • Umbausatz für Reagenzglasspindel  (15-352-015) umfasst 6 Spindelreihen mit je 8 Spindeln und eine Stützbasis. Erfordert Reagenzglashalter-Einsatz 4574700, 4574800 oder 4574900. Zur Verwendung in Labconco Untere Spindelzahnstange.
  • 24 Pipetteneinsätze  (15-352-016) hält bis zu 24 Pipetten sicher vertikal, um Pipetten zu reinigen und zu trocknen. Aus Edelstahl 304. Zur Verwendung in Labconco Untere Spindelzahnstange.
  • 6 Pipetteneinsatz  (15-352-017) hält bis zu 6 Pipetten sicher vertikal, um Pipetten zu reinigen und zu trocknen. Aus Edelstahl 304. Zur Verwendung in Labconco Untere Spindelzahnstange.
  • Fläschcheneinsatz 12 mm x 32 mm  (15-352-018) hält bis zu 48 Ampullen der Größe 12 x 32 mm während des Waschvorgangs sicher fest. Inklusive Deckel mit Griff und Halterung& 6 Spindelarme. Kann bis zu 2 pro Spindelgestell verwenden. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Untere Spindelzahnstange.
  • Fläschcheneinsatz 15 mm x 45 mm  (15-352-019) hält bis zu 48 Ampullen der Größe 15 x 45 mm während des Waschvorgangs sicher fest. Inklusive Deckel mit Griff und Halterung& 6 Spindelarme. Kann bis zu 2 pro Spindelgestell verwenden. Edelstahl, Güte 304 Zur Verwendung in Labconco Untere Spindelzahnstange.
  • Austauschbarer 5-Spindel-Sprüharm  (15-352-040) verfügt über 5 Direkteinspritzspindeln zur Reinigung kleiner Laborgeräte mit engem Hals. Kann verwendet werden in Labconco Obere oder untere Spindelstange.
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Einsatz
Aufnahmevermögen 600 13 mm-Röhrchen oder 244 20 mm-Röhrchen
Modell Großpackung Röhrcheneinsätze
Zur Verwendung mit (Geräte) Labconco oberes oder unteres Standard- oder Spindelgestell
Tiefe (angloamerikanisch) 17,7 in.
Tiefe (metrisch) 45,0 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Höhe (metrisch) 21,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 17,7 in.
Länge (metrisch) 45,0 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,6 in.
Breite (metrisch) 21,8 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 6 lb.
Versandgewicht (metrisch) 2,7 kg
Menge Je 1