Learn More
Heidolph™ Glassware Set - Diagonal Condenser (Standard Distillations)
Diagonalkühler für alle Standarddestillationen; die preisgünstige Variante
Marke: Heidolph™ 513-00110-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glassatz mit transparenter Kunststoffbeschichtung sind für einen Temperaturbereich bis max. 80 ™C geeignet
- Glassatz enthält (1) 1.000 ml-Verdampferkolben und (1) 1.000 ml-Auffangkolben
- Verdampferkolben und Dampfröhrchen sind mit einer Normverbindung NS 29/32, aber auch mit NS 24/29 erhältlich
- Belüftungskappe ohne Bodengelenke für einfache Handhabung und fettfreien Betrieb im Lieferumfang enthalten
- Optional ist ein Entlüftungsventil mit Nachfüllfunktion erhältlich
- Nicht geeignet für das automatisierte Destillationsprogramm Dynamic AUTOaccurate bei Hei-VAP Expert/Ultimate Control Modellen
- Auf Anfrage auch erhältlich: Glassätze für Soxhlet Extraktion und absteigendes Kondensatorsystem
Spezifikation
Glas | |
Rotationsverdampfer | |
Durchsichtiger Kunststoff |
Glassatz | |
Glassatz G1B – Diagonalkondensator (alle Standarddestillationen), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben mit transparenter Kunststoffbeschichtung | |
1.000 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Glassware Set - Diagonal Condenser (Standard Distillations) > Glassatz G1B – Diagonalkondensator (alle Standarddestillationen), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben mit transparenter Kunststoffbeschichtung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur