Learn More
Labconco™ Glasverschlüsse für RapidVap™ Verdunstungssysteme
Artikelnummer. 17214236 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17214236 PTFE 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17214236 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7925408
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Aufsetzen von Glasverschlüssen über die Probenröhrchen vermeidet Kontamination und verhindert, dass Feuchtigkeit in Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt kondensiert.
Für die Verwendung mit RapidVap Borosilikatglasröhrchen.Durch das Anbringen von Verschlüssen an Röhrchen wird Kreuzkontamination vermieden und verhindert, dass Feuchtigkeit bei Verwendung von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt kondensiert.Die Verwendung von Verschlüssen erhöht die Gesamtverdunstungszeit um 10 bis 80 Prozent.Kappen sind in Polyethylen oder PTFE erhältlich.Jedes RapidVap N2 Verdunstungssystem enthält acht Polyethylen-Glaskappen.
Spezifikation
Material PTFE
Typ Glasverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 600 ml-Glasröhrchen des RapidVap™ Verdampfungssystems
Volumen (metrisch) 600 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 0,5 lb.
Gewicht (metrisch) 0,2 kg