Learn More
Witeg™ Horlogeglas 30mm VE=1 STüCK
Artikelnummer. 10458275
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
10458275 35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10458275 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 600 030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    0.83 CHF
    0.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.11 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026