Learn More
Rogo Sampaic™ Messpipette aus Glas
Artikelnummer. 11712684
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Farbe:
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11712684
Marke: Rogo Sampaic™ DGG006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Die Rogo Sampaic™ Messpipetten aus Glas der Klasse B bestehen aus klarem Kalknatronglas.
  • Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
  • Mit Sicherheitskolben
Spezifikation
Kalibriert Ja
Kalibrierung 0.1 ml
Klasse B
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.1 ml
Farbe Schwarz
Volumen (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 455 mm