Learn More
Welch™ SAFETY ASPIRATION SYSTEM FLUIVAC - Anwendungsbereiche:
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
:
Flow Rate: 63 l/min.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Each |
| Typ | Vaccum Fluivac Station |
| Material | Glass |
| Kapazität (metrisch) | 5 L |