Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen
Aus DURAN™ Glas der Klasse A
Marke:  Hirschmann™ 2960170
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11796752
  • 42.05 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab
07-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung 
  • Trapezförmig
  • Standardschliff und PE-Stopfen
  • Kalibriert für IN, DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
25 ml
110 mm
10/19 NS-Schliff
Polyethylen
Borosilikatglas, Duran Glas
± 0.04 ml
± 0.04 ml