Learn More
H-B Instrument™ Double-Safe™ mit PFA-Sicherheitsbeschichtung, Flüssig-Glas-Thermometer: Vollständig eintauchbar
Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz und sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung
Marke: H-B Instrument™ B60400-1600
Additional Details : Gewicht : 0.03384kg
Beschreibung
- Umweltfreundliche Thermometer sind mit einer PFA-Sicherheitsbeschichtung versehen, um Flüssigkeiten und Glas im Falle eines Bruchs aufzufangen
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- Hergestellt und getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Rückführbar auf NIST™. Mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
Rückführbar auf NIST. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. | |
Precision | |
12 Zoll | |
300 mm | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
−20 °C | |
−20 °C bis 110 °C | |
1 °C |
Chemische Labore, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemische Labore, pharmazeutische und medizinische Branche, Hersteller, Molkereien, Brauereien und Brennereien | |
Vollständig eintauchbar | |
300 mm | |
Glas | |
110 °C | |
— | |
±1 °C |