Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-17.8 bis +148.9°C
-20 bis +110 °C
-20 bis +150 °C
-23.2 bis +121 °C
-34,4 bis +48,9° C
-35 bis +50 °C
-6.7°C bis +260 C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-10 bis +250 °F
-30 bis +120 °F
-31 bis +122 °F
-4 bis +230 °F
-4 bis +302 °F
0 bis 300 °F
20 bis 500 °F
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Immersion Length:
30,48 cm (12 in.)
30,4 cm (12 in.)
Bis zur Eintauchlinie
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial option
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Safety Blue |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 30.48 cm |
| Material | Glass |
| Sondentyp | Immersion/General Purpose (Tapered) |
| Thermometerfüllung | Safety Blue |
| Gewicht (metrisch) | 2.35 g |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Mehr anzeigen |