Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
Artikelnummer. 17831194
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-17.8 bis +148.9°C
-20 bis +110 °C
-20 bis +150 °C
-23.2 bis +121 °C
-34,4 bis +48,9° C
-35 bis +50 °C
-6.7°C bis +260 C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-10 bis +250 °F
-30 bis +120 °F
-31 bis +122 °F
-4 bis +230 °F
-4 bis +302 °F
0 bis 300 °F
20 bis 500 °F
Art der Immersion:
Teilweises Eintauchen
Vollständiges Eintauchen
Immersion Length:
30,48 cm (12 in.)
30,4 cm (12 in.)
Bis zur Eintauchlinie
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17831194
Marke: VEE GEE 80708
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The serialized glass thermometer is a precise instrument suitable for various general-purpose applications in laboratories, universities, food and beverage, environmental, wastewater, and other settings
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Spezifikation
Flaschenfüllung Safety Blue
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Art der Immersion Vollständiges Eintauchen
Länge (metrisch) 30.48 cm
Material Glass
Sondentyp Immersion/General Purpose (Tapered)
Thermometerfüllung Safety Blue
Gewicht (metrisch) 2.35 g
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 302 °F
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 bis +302 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +150 °C
Genauigkeit ±1 subdivision
Unterteilung 1°C (1.8°F)
Immersion Length 30,48 cm (12 in.)
Breite (metrisch) 0.64 cm