Learn More
Duran™ Reagenzgläser aus Glas ohne Bördelrand
Artikelnummer. p-8011527 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10463151
Marke: Duran™ 26 131 06 03
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dickwandige Reagenzgläser mit geradem Rand. Die Duran™ Reagenzgläser mit geradem Rand sind mechanisch beständig, halten aber dennoch einem plötzlichen Temperaturwechsel gut stand.
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern, Höhen und Volumina (2.0–100ml)
  • Langlebige Duran™ Borosilikatglaskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Wanddicke: 0.8 bis 1.0 mm
Kapazität (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Verpackung 100/Pckg.
Menge 100/Packung
Eingefasst Gerader Rand
Produkttyp Reagenzgläser