Learn More
SHP Steriltechnik AG Glastestprogramm
Artikelnummer. 31908845
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoklaven
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908845 Autoklaven 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908845 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0000.000.140
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein spezielles Programm ist für die sanfte Sterilisation von Glaswaren in einem Autoklaven konzipiert. Es verhindert thermische Belastungen und Bruch und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Sterilität.
  • Sterilisation von Glasbehältern, Flaschen und Reagenzgläsern
  • Sanfte Erhitzung und Kühlung, um Brüche zu verhindern
  • Gleichmäßige Dampfdurchdringung für zuverlässige Sterilität
  • Reproduzierbare Ergebnisse für Labor- und Forschungsanwendungen
  • Einfache Steuerung über das Autoklaven-Bedienfeld
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklaven
Produkttyp Software