Learn More
KD Scientific Glasspritze
Beschreibung
- Glasspritzen für die meisten Anwendungen
- Es werden über 10 Spritzen von 1,0 ml bis 200 ml angeboten.
- Hergestellt aus hitzebeständigem Borosilikatglas
- Das Material und die Konstruktion sind bruchfest gegenüber Stößen und plötzlichen Temperaturänderungen.
- Geglüht und geprüft, bis es frei von inneren Spannungen ist, um wiederholtem Waschen standzuhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Kanülen-Gauge | Ohne Kanüle |
| Latexfrei | TFGlobal,Staged,GID_100000000302605,MTS_Consumables_Syringes,LatexFree |
| Produkttyp | Spritze |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KD Scientific Spritzenpumpen |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Graduated | TFGlobal,Staged,GID_100000000302605,MTS_Consumables_Syringes,dimGraduated |
| Sterilität | Nicht steril |