Learn More
Hirschmann™ Pasteurpipetten mit Baumwollstopfen
Artikelnummer. 10673962
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
230 mm
Länge (metrisch) Spitze:
40 mm
100 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Spitze Packungsgröße
10673962 230 mm 100 mm -
10450283 150 mm 40 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673962 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9260201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 CHF
    99.77 CHF / 1000 Stück
    Sparen 46.23 CHF
    31% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal geeignet zum Transferieren von Proben in Probenbecher und für die Tropfenzählung Hirschmann™ Pasteur Pipetten sind in Lang- oder Kurzform erhältlich.
  • Gemäß ISO 7712
  • Mit Baumwollstopfen
  • Lang- oder Kurzform
  • Mit verlängerter feiner Spitze
Spezifikation
Aspiratorstopfen Baumwolle
Zertifizierung/Konformität ISO 7712
Material Glas
Enthält Ein Ende fein verjüngt, ein Ende mit Baumwollstopfen
Länge (metrisch) Spitze 100 mm
Menge 1000/Packung
Ausführung oben Fein gezeichnet
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 230 mm
Typ Pasteurpipette