Learn More
Hirschmann™ Glasstopfen
Artikelnummer. 10678971
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10678971
Marke: Hirschmann™ 8900393
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Hirschmann Instruments™ Hohle Glasstopfen sind aus Klarglas gefertigt.
  • Gemäß DIN 12 252
  • Passend für eine Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 45/40
Material Glas
Produkttyp Stopfen