Learn More
Hirschmann™ Glasstopfen
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Hirschmann Instruments™ Hohle Glasstopfen sind aus Klarglas gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 8900380
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 252
- Passend für eine Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Stopfen | |
Glas | |
NS 24/29 |
Je 1 | |
Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff |