Learn More
Hirschmann™ Glasstopfen
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Hirschmann Instruments™ Hohle Glasstopfen sind aus Klarglas gefertigt.
Brand: Hirschmann™ 8900375
Additional Details : Gewicht : 0.01800kg
Description
- Gemäß DIN 12 252
- Passend für eine Auswahl an Größen lieferbar
Specifications
Stopfen | |
Glas | |
NS 19/26 |
Je 1 | |
Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff |