Learn More
Duran™ Glasstopfen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernstein
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- DURAN™ Kappe
- Flacher Kopf
- Teilweise hohl
- Aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/15 |
| Farbe | Bernstein |
| Material | Glass |
| Produkttyp | Glasstopfen |
| Form | Achteckiger Griff |