Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, in Stopfenform
Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 286576803
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911621
  • 347.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.Für die Reduktion von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern bei geringem Platzbedarf.
  • Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern
  • Durch kompakte Bauform beansprucht dieses Übergangsstück nur wenig Platz
  • Stopfenform
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe
fest
Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32