Learn More
Rogo Sampaic™ Färbebehälter aus Glas
Artikelnummer. 11766725
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
20
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11766725
Marke: Rogo Sampaic™ 1143009
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ausgezeichnet zum Anfärben von Zellen und Geweben auf Mikroskopobjektträgern geeignet. Rogo Sampaic™ Färbebehälter aus Glas sind aus klarem Kalknatronglas mit einem Edelstahlgestell gefertigt.
  • Mit Deckel
  • Mit herausnehmbarem Gestell
  • Kapazität für 8 bis 20 Objektträger, je nach Größe
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Glas
Typ Färbebehälter
Anzahl Objektträger 10
Abmessungen (L x B) 105 x 85 mm
Länge (metrisch) 105 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Tiefe (metrisch) 75 mm