Learn More
Rogo Sampaic™ Objektträger aus Glas
Marke:  Rogo Sampaic™ BPB030
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11832350
  • 13.41 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Schnitt
76 mm
Grün
76 x 26 mm
Glas
26 mm
50 pro Packung