Learn More
Buerkle™ Probenflaschen aus Glas
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Probenflaschen aus Glas kann mit Buerkle%trade; ProfiSampler genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Beschreibung | Ausrüstung für ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex |
| Material | Glas |
| Menge | Stück |
| Gewindegröße (metrisch) | 45 mm |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Probenflasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ProfiSampler Aluminium |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |