Learn More
Buerkle™ Probenflaschen aus Glas
Artikelnummer. 10361612 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10361612 1000 mL 1 Stück
11951541 100 mL 1 Stück
11961541 250 mL 1 Stück
11826403 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10361612 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53140100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Glasprobenflaschen können verwendet werden mit Buerkle™ ProfiSampler.
  • Kann verwendet werden mit Buerkle™ ProfiSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Beschreibung Ausrüstung für ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex
Material Glas
Menge Stück
Gewindegröße (metrisch) 45 mm
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) ProfiSampler Aluminium
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Probenflasche