Learn More
Karl Hecht™ Raschig-Glasringe
Artikelnummer. 10159740
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10159740 3 mm 1 Kilogramm
10449601 10 mm 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159740 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41400003
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den einsatz bei Destillations- und chemische Anwendungen.
  • Lieferbar in Packungen von 1 kg
  • In zwei Größen erhältlich
  • Klarglas
Spezifikation
Typ Raschig Ringe
Material Glas
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Menge 1 kg-Packung