Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Economy-Flasche mit breiter Öffnung, vorgereinigt, aus Braunglas
Artikelnummer. 11840010 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
Packungsgröße:
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11840010 60 mL 24 Stück
11850010 125 mL 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11840010 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 3460910
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgereinigte, quadratische Weithalsflaschen sparen wertvolle Zeit; die —geruchs- und geschmacksneutrale Oberfläche beeinträchtigt die gelagerten Produkte nicht. Sie werden mit grünen, duroplastischen, PTFE-ausgekleideten Kappen geliefert.
  • Vorgereinigt durch Vakuum und Ionisation.
  • Einzeln versiegelt für langfristige Lagerung ohne Kontamination.
  • Durch das Vakuum- und Ionisationsverfahren werden Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Kartonflusen, Öl, Aerosole und feine Glaspartikel aus diesen Flaschen entfernt.
  • Ideal für die Probenahme von Chemikalien und Harzen.
  • Die Flaschen werden mit grünen, duroplastischen, PTFE-ausgekleideten Verschlüssen geliefert.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,7 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische und Harzprobenahme
Material Glas
Anzahl pro Karton Gehäuse 24Pack
Verschlussfarbe Grün
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Vorgereinigte Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Thermoset
Verschlussgröße 33-400
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Verschlusstyp Schraubkappe