Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Vorgereinigte, quadratische Weithalsflaschen aus Klarglas
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
- Vorgereinigt durch Vakuum und Ionisation.
- Durch das Vakuum- und Ionisationsverfahren werden Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Kartonflusen, Öl, Aerosole und feine Glaspartikel aus diesen Flaschen entfernt.
- Einzeln versiegelt für langfristige Lagerung ohne Kontamination.
- Ideal für die Probenahme von Chemikalien und Harzen.
- Die Flaschen sind mit PTFE-beschichteten Verschlüssen ausgestattet.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 240 mL |
| Beschichtung | PTFE |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Material | Glas |
| Anzahl pro Karton | Gehäuse 24Pack |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 137 mm |
| Mehr anzeigen |