Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln
Artikelnummer. 10242371
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
20 bis 100 ml
40 bis 200 ml
6 bis 30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10242371
Marke: Poulten Graf™ 101 08151
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Zum Dispensieren reiner organischer Lösungsmittel.Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmitteldispenser aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Solider Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Produkttyp Fortuna Optifix Lösungsmittelspender
Material PTFE, Polypropylen, Glasfaser
Volumen (metrisch) 20 bis 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Dispensieren von Lösungsmitteln
Menge Je