Learn More
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte
Erhältlich in Verpackungseinheiten à 3 Stück
Marke: Cytiva 2117-917
Additional Details : Gewicht : 0.59000kg
Beschreibung
- 125 x 240 x 0.5 mm
- Polystyrol-Abstandshalter
Spezifikation
Standard Flatbed Unit | |
Glass | |
0.07 in. | |
125 mm |
U-Frame Glass Plate | |
2/Pk. | |
2 mm | |
260 mm |