Learn More
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte
Erhältlich in Verpackungseinheiten à 3 Stück
Marke: Cytiva 80110695
Additional Details : Gewicht : 0.32800kg
Beschreibung
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Polystyrol-Abstandshalter
Spezifikation
Standard-Flachbettgerät | |
Glas | |
0,01 in. | |
125 mm |
Glasplatte mit U-Rahmen | |
3/Packung | |
0,5 mm | |
260 mm |