Learn More
Cytiva Glasplatten für Standard-Flachbettgeräte
Erhältlich in Verpackungseinheiten à 3 Stück
Marke: Cytiva 80110699
Additional Details : Gewicht : 0.57000kg
Beschreibung
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Polystyrol-Abstandshalter
Spezifikation
Standard-Flachbettgerät | |
Glas | |
3,0 mm | |
260 mm |
Glasplatte mit U-Rahmen | |
0,11 in. | |
125 mm |