Learn More
Hoefer™ Glasplatten für SE 600 Chroma, SE 600 Standard oder SE 400 Vertikale Elektrophoresesysteme
Beschreibung
- Zur Verwendung mit SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 und SE400 vertikale Elektrophoresegeräten
- Normal (gerade, ohne Kerbe)
- Wird in Packungen mit 2 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 Vertikale Elektrophorese-Einheit |
| Typ | Glasplatten |
| Material | Glas |
| Menge | 2/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 18 x 16 cm |
| Länge (metrisch) | 18 cm |
| Breite (metrisch) | 16 cm |