Learn More
Cytiva Glasplatte für das Multiphor ll Elektrophoresesystem
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.1 cm
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Multiphor ll-Elektrophoresesystem
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor™ II Elektrophoresesystem |
| Typ | Glasplatten |
| Material | Glas |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.03 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.1 cm |
| Länge (metrisch) | 8.4 cm |
| Breite (metrisch) | 9.4 cm |