Learn More
Macherey-Nagel™ Adamant Glasplatte
Artikelnummer. 16573920 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Pc.
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16573920 200 Pc. 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16573920 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 CHF
    266.04 CHF / 200 Stück
    Sparen 50.96 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TLC Glasplatten, die mit unbearbeitetem Siliziumgel beschichtet sind, eine harte Schicht mit verbesserter Abriebfestigkeit aufweisen, geeignet für die Dünnschichtchromatographie und mit oder ohne fluoreszierende Anzeige erhältlich.
  • Erhältlich in verschiedenen Plattengrößen für eine breite Palette von TLC Anwendungen
  • Enthält ADAMANT, die schwierigste einsatzbereite TLC Schicht von MACHEREY-NAGEL
  • Beschichtung mit unverändertem Silikagel (SiOH)
  • Verbessert mit einem zusätzlichen Bindemittelsystem für hervorragende Abriebfestigkeit
  • Angeboten mit oder ohne Leuchtstofflampenanzeige
Spezifikation
Trägermaterial Glas
Material Glas
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 200 Pc.
Typ Glasplatten, die mit Siliziumgel beschichtet sind
Fluoreszierender Indikator Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barbiturate, Vitamine, Flavonoide, Normalphase (NP), Spurenanalyse, Schmerzmittel, Anthrachinon-Farbstoffe
Zur Verwendung mit (Geräte) Dünnschichtchromatographie (TLC)
Enthält 200x TLC Glasplatten (5 x 10 cm)
Porenvolumen 0.75 mL/g
Produktlinie ADAMANT
Sorbens ADAMANT
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C (59 °F bis 77 °F)
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 5 x 10 cm