Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode aus Glas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | pH-Elektrode |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Material | Glas |