Learn More
Witeg™ Petrischale aus Glas
Artikelnummer. 10194434
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
150 mm
200 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Stück
18 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10194434 200 mm 50 mm 10 Stück
10092944 150 mm 25 mm 18 Stück
10387844 200 mm 30 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10194434 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 830 010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.56 CHF
    108.50 CHF / 10 Stück
    Sparen 12.06 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Züchten Sie Ihre Zellen und sehen Sie sie deutlich in einer Witeg™ Petrischale aus Glas mit dem dazugehörigen Deckel.
  • Frei von Blasen und anderen Fehlern
  • Mit Deckel
  • Glas
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Borosilikatglas
Material Glas
Form Rund
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) 200 mm