Learn More
Karl Hecht™ Pasteurpipetten aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10491122
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
230 mm
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 10491122
Marke: Karl Hecht™ 40567091
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einwegpipetten mit einheitlicher Form für sehr präzise Anwendungen im Labor.
  • Einwegprodukt
  • Gemäß ISO 7712
  • Aus Natronglas
  • Lange, konische Spitze
  • Mit Verengung im oberen Teil für Stopfen aus Baumwolle
  • Innendurchmesser der Kapillarspitze ca. 1 mm, Körper ca. 90 x 7 mm
  • Kurzform und Langform erhältlich
  • 250 Stück/Karton, 1000 Stück/Karton
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • 100 Stück/Röhrchen; 10 Röhrchen/Karton
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Menge 250/Packung, 1000/Karton
Spitzenform Lang konisch
Länge (metrisch) 150 mm
Einwegprodukt Ja