Learn More
WTW™ Überlaufmesskolben aus Glas
Überlaufmesskolben bieten eine einfache und sehr präzise Methode, um feste Volumina akkurat zu bestimmen.
Marke:  WTW™ 209090
62.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10327771
  • 65.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
432 mL
BOD
Glas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Überlaufmesskolben aus Glas > Kapazität: 432 ml