Learn More
WTW™ Überlaufmesskolben aus Glas
Überlaufmesskolben bieten eine einfache und sehr präzise Methode, um feste Volumina akkurat zu bestimmen.
Marke:  WTW™ 209070
50.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10114261
  • 53.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
250 mL
BOD
Glas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Überlaufmesskolben aus Glas > Kapazität: 250 ml