Beschreibung
- Der Glasbackofen G-300 ist in zwei Ausführungen erhältlich, jeweils mit verschiedenen austauschbaren Zubehörteilen für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
- Der Glasofen G-300 Trocknungsanlage kann zum Trocknen, Sublimation und Gefriertrocknen verwendet werden.
- Gefriertrocknung ist ideal, um die Unversehrtheit von Proben zu erhalten. Das Verfahren beinhaltet das Einfrieren einer Lösung und das Reduzieren des Drucks, um das Eis zu sublimieren.
- Sublimation ist der direkte Übergang eines Stoffes vom festen in den gasförmigen Zustand unter Umgehung der flüssigen Phase. Es liefert außergewöhnlich reine Produkte ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Lösungsmittel.
- Der Glasbackofen G-300 Kugelrohr kann zur Destillation und Trocknung unter Rotation verwendet werden.
- Halbleiterbeschichtung, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet und das Aufheizen und Abkühlen beschleunigt. Durch diese schonende Erwärmung werden thermische Schäden an Ihren Proben minimiert.
- Eine transparente Glaskammer ermöglicht die Echtzeit-Probenüberwachung
Spezifikation
Spezifikation
| Kammermaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur +5 bis 300 °C |
| Typ | Trockenofen |
| Breite (metrisch) | 40.0 cm |
| Höhe (metrisch) | 18.0 cm |
| Tiefe (metrisch) | 18.0 cm |
| Gewicht (metrisch) | 6.0 kg |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 600 W |