Learn More
Fisherbrand™ Vollpipette, Typ 1
Für höchste Präzision beim Pipettieren. Fisherbrand™ Vollpipetten des Typs 1 sind aus Kalknatronglas gefertigt. Vollpipette bedeutet, dass sich mit der Pipette nur ein Volumen messen lässt.
Marke:  Fisherbrand™
18.57 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21749" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15287935
  • 29.80 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipette mit höchster Präzision. Fisherbrand Vollpipetten der Klasse AS bestehen aus Kalknatronglas. Farbcodiert mit blauen Markierungen.
  • Farbcodiert gemäß BS 3996
  • Graduierungen aus blauer Keramik
Spezifikation
Spezifikation
ISO 648, DIN 12691
Kalknatronglas
2/Packung
Pipette
AS
Ja
100 ml