Learn More
DWK Life Sciences™ Colonne DURAN™ Vigreux, avec 2 joints rodés standard, complète, avec jaquette en verre coulissante
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
450 mm
650 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes Vigreux sont utilisées dans la distillation fractionnée pour améliorer la séparation des substances. Les indentations légèrement inclinées vers le bas augmentent considérablement la surface de contact entre la phase gazeuse et le verre, c’est-à-dire la surface de refroidissement.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Avec jaquette en verre coulissante
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Distillation fractionnelle ; refroidisseurs de laboratoire, condensation de gaz et de vapeurs |
| Longueur (métrique) | 450 mm |
| Matériau | Boro 3,3 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Autoclavable | Oui |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu