Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μ l
30 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Nicht heparinisiert
- Durchgehend, mit Minikappen
- Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EG
- Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
- Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,5% |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 30 μl |
| Länge (metrisch) | 30 bis 32 mm |
| Typ | Minicap Kapillarpipette |
| Einwegprodukt | Ja |