Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGG
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1106-203254
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 15902740
  • 271.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Luft-/Gasfiltration
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Vorfilterung
    • Reinigung
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
64 g/m2
Blatt
1,5 μm
600 ml/min
Hydrophil
0,28 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Unsteril
MGG
100/Packung
203 x 254 mm