Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGF
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1105-460570
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Klärung von Proteinlösungen
- Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP-Test
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Blatt | |
0,7 μm | |
110 ml/min | |
Hydrophil | |
0.38 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGF | |
100/Packung | |
460 x 570 mm |