Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGD
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1104-300300
Additional Details : Gewicht : 3.14600kg
Artikelnummer. 15972730
  • 525.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Vorfilterung
    • Reinigung
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
120 g/m2
Blatt
2,7 μm
920 ml/min
Hydrophil
0.53 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Unsteril
MGD
100/Packung
300 x 300 mm