Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MGG
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
32.40 CHF - 37.40 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 64 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | bindemittelfreie Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 1,5 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1106-020 |
20 mm |
32.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1106-037 |
37 mm |
37.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Luftfilterung
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
64 g/m2 | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
600 ml/min | |
Hydrophil | |
0.28 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGG | |
100/Packung |