Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MGD
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1104-293
Additional Details : Gewicht : 0.40500kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
120 g/m2 | |
Scheibe | |
2,7 μm | |
920 ml/min | |
Hydrophil | |
0.53 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGD | |
25/Packung | |
293 mm |