Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG550-HA
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01147-055
Additional Details : Gewicht : 0.01500kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Analyse von Schwebstoffen im Abwasser nach 2540D aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit bis 550 °C
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
65 g/m2 | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
400 ml/min | |
Hydrophil | |
0.27 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
MG 550-HA | |
100/Packung | |
55 mm |