Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG 1387/1
Dient hauptsächlich als Vorfilter für die Luft-/Gas-/Flüssigkeitsfiltration und analytische Probenvorbereitung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01125-125
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Hergestellt mit synthetischen Bindemitteln für bessere Widerstandsfähigkeit
- Geeignet für Vorfiltration, Luft-/Gasfiltration, Flüssigkeitsfiltration, analytische Probenvorbereitung
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
90 g/m2 | |
Scheibe | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
0.37 mm |
Weiß | |
Glas-Mikrofaser (hydrophil, mit Bindemittel) | |
MG 1387/1 | |
50/Packung | |
125 mm |